6-Undecanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dipentyl ketone, Diamyl ketone, Undecan-6-one
U0043-25ML U0043-100ML
TCIAU0043-25MLEA 660 NOK
TCIAU0043-25ML TCIAU0043-100ML
6-Undecanone ≥98.0% (by GC)
6-Undecanone
Formel: C₁₁H₂₂O
MW: 170,3 g/mol
Kokepunkt: 226°C
Smeltepunkt: 15,5 °C
Tetthet: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 88°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009516
CAS-nummer: 927-49-1
EINECS: 213-150-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6092e1e93002c629f5797cc5d9daa08969d515d6&vid=6092e1e93002c629f5797cc5d9daa08969d515d6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %