8-Pentadecanone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
Diheptyl ketone, Caprylone
D1545-25G
D1545-5G
TCIAD1545-25GEA
3575
NOK
TCIAD1545-25G
TCIAD1545-5G
8-Pentadecanone ≥99.0% (by GC)
8-Pentadecanone
Formel:
C₁₅H₃₀O MW: 226,4 g/mol Kokepunkt: 140°C Smeltepunkt: 43 °C Tetthet: 0,787 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00009555 CAS-nummer: 818-23-5 EINECS: 212-450-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 42.0 to 44.0 deg-C |