1,1-Dimetoksyaceton ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Pyruvaldehyde 1,1-dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxypropan-2-one, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
P1264-25ML P1264-500ML P1264-100ML
TCIAP1264-25MLEA 230 NOK
TCIAP1264-25ML TCIAP1264-500ML TCIAP1264-100ML
1,1-Dimetoksyaceton ≥97.0% (by GC)
1,1-Dimetoksyaceton
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Kokepunkt: 141°C
Smeltepunkt: –57 °C
Tetthet: 1,0041 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 37°C
MDL nummer: MFCD00008758
CAS-nummer: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c70fa40e730eb6cce44858fdcdaf262ae10c93c&vid=fc26b6e75e14242679662ef8af6ca58417bfd8d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %