Hydroksyaceton ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H0388-25ML H0388-500ML H0388-100ML
TCIAH0388-25MLEA 260 NOK
TCIAH0388-25ML TCIAH0388-500ML TCIAH0388-100ML
Hydroksyaceton ≥90.0% (by GC)
Hydroksyaceton
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Kokepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –17 °C
Tetthet: 1,0928 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 57°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004669
CAS-nummer: 116-09-6
EINECS: 204-124-8
FN: 1993
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,00066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cbdc24c879f6e74de1d223c6d3ea44e629ebb55&vid=3f67ab3ed7fb4a8328b16d53d2a92edb6aa94054&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %