Acetylaceton ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: ACAC, 2,4-Pentanedione
P0052-25ML P0052-500ML
TCIAP0052-25MLEA 220 NOK
TCIAP0052-25ML TCIAP0052-500ML
Acetylaceton ≥99.0% (by GC)
Acetylacetone
Formel: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 138°C
Smeltepunkt: –23°C
Tetthet: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 34°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008787
CAS-nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
FN: 2310
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,00081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78079845ff80daac31c096a1fed9ad46c0e5ee31&vid=c66f098bd40083889ce233eb2fa54f111948e6ce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %