Acetonylaceton ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
H0101-25ML H0101-500ML H0101-100ML
TCIAH0101-25MLEA 230 NOK
TCIAH0101-25ML TCIAH0101-500ML TCIAH0101-100ML
Acetonylaceton ≥97.0% (by GC)
Acetonylaceton
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 188°C
Smeltepunkt: -9°C
Tetthet: 0,971 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 79°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008792
CAS-nummer: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Indeks: 14,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15e2ba330e3dd0559a83eb95f949c1b8195db43f&vid=b03a8441d554643c791acbe015bf5ea95faef13b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %