3,4-Heksandion ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H0573-25ML H0573-5ML
TCIAH0573-25MLEA 1525 NOK
TCIAH0573-25ML TCIAH0573-5ML
3,4-Heksandion ≥96.0% (by GC)
3,4-Heksandion
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 130°C
Smeltepunkt: –10 °C
Tetthet: 0,9489 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 27°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00010237
CAS-nummer: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
FN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a3050bd7f91ee6be202f97ae9bac61d96d1a044&vid=daf69249defccc232807ae2e69acc833202b40d4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %