sec-Butyl acetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
1-Methylpropyl acetate
A0025-25ML
A0025-500ML
TCIAA0025-25MLEA
220
NOK
TCIAA0025-25ML
TCIAA0025-500ML
sec-Butyl acetat ≥98.0% (by GC)
sec-Butyl acetat
Formel:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Kokepunkt: 112°C Smeltepunkt: –98,9 °C Tetthet: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 18°C |
MDL nummer:
MFCD00009328 CAS-nummer: 105-46-4 EINECS: 203-300-1 FN: 1123 ADR: 3,II Merck Indeks: 14,01536 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |