Isobutylacetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
A0034-25ML A0034-500ML
TCIAA0034-25MLEA 220 NOK
TCIAA0034-25ML TCIAA0034-500ML
Isobutylacetat ≥99.0% (by GC)
Isobutylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kokepunkt: 117°C
Smeltepunkt: –99 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 21°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008932
CAS-nummer: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
FN: 1213
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,05130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7e208f20136ed222d6d65b05ab5dd76117eaa2e&vid=ed2986b5d5c9ac4a424f65f0baf70fe63dc2d586&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %