tert-Butyl acetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
A0026-25ML A0026-500ML
TCIAA0026-25MLEA 230 NOK
TCIAA0026-25ML TCIAA0026-500ML
tert-Butyl acetat ≥99.0% (by GC)
tert-Butyl acetat
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kokepunkt: 96°C
Smeltepunkt: 90…97 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 15°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008807
CAS-nummer: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
FN: 1123
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,01537
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e6003257f04841cbd20d88a45f63c6c44dc209&vid=b352bc7a2ac3671ca78fb05f2d847d25dbea7fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 1.0