Butylacetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A0024-25ML A0024-500ML
TCIAA0024-25MLEA 220 NOK
TCIAA0024-25ML TCIAA0024-500ML
Butylacetat ≥99.0% (by GC)
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Kokepunkt: 126°C
Smeltepunkt: –76 °C
Tetthet: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 28°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009445
CAS-nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
FN: 1123
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,01535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8b3adbd5bc57ba571aafcf4e56d9ae4e5c2fbef&vid=1fb9dc157824122d110c3559fcaca4b12d9386ee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %