Heksyl acetat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Acetic acid hexyl ester
A0032-25ML A0032-500ML
TCIAA0032-25MLEA 220 NOK
TCIAA0032-25ML TCIAA0032-500ML
Heksyl acetat ≥99.0% (by GC)
Heksyl acetat
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Kokepunkt: 169°C
Smeltepunkt: –80 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 62°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009524
CAS-nummer: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e61aa227bb687c7418ea33167ed1e09fd3b7325&vid=c3d7e3b7722c4f2e6cba91efb93e3a1d74c29e86&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %