Butansyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
B0754-25ML B0754-500ML
TCIAB0754-25MLEA 220 NOK
TCIAB0754-25ML TCIAB0754-500ML
Butansyre ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Butansyre
Formel: C₄H₈O₂
Kokepunkt: 163°C
Smeltepunkt: –3 °C
Tetthet: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 75°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002814
CAS-nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
FN: 2820
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,01593
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fb6bf5b2c2b02f030d161125b884712fad0b675&vid=1b2e897268a1c8e805190e03abd65cdc7d7c13c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %