Behen syre ≥80.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Docosanoic acid
D0963-25G D0963-500G
TCIAD0963-25GEA 230 NOK
TCIAD0963-25G TCIAD0963-500G
Behen syre ≥80.0% (by GC)
Behen syre
Formel: C₂₂H₄₄O₂
MW: 340,59 g/mol
Kokepunkt: 306°C
Smeltepunkt: 80 °C
Tetthet: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002807
CAS-nummer: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Indeks: 14,01023
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de551e8de9d7b0d41fea2a81ebbb7808da03f2eb&vid=b9c03d2c163fc53db6c2f90a1ec4f4d80ab7c004&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 76.0 to 81.0 deg-C