Pelargonsyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Nonanoic acid, Pelargonic Acid
P0952-25ML P0952-100ML P0952-500ML
TCIAP0952-25MLEA 220 NOK
TCIAP0952-25ML TCIAP0952-100ML TCIAP0952-500ML
Pelargonsyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Pelargonsyre
Formel: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Kokepunkt: 254°C
Smeltepunkt: 12 °C
Tetthet: 0,9055 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 140°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004433
CAS-nummer: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
FN: 3265
ADR: 8,III
Merck Indeks: 14,07070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6fbbe29c4f457eba635949355d5dea107093c63&vid=a6fbbe29c4f457eba635949355d5dea107093c63&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %