Stearinsyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
S0163-25G S0163-500G
TCIAS0163-25GEA 220 NOK
TCIAS0163-25G TCIAS0163-500G
Stearinsyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Stearinsyre
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Kokepunkt: 240°C
Smeltepunkt: 67 °C
Tetthet: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: (closed cup)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002752
CAS-nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Indeks: 14,08804
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75ff009b9bba4c6d7c28ab3c541f1dcc4c9739f9&vid=f72448c356a8d236535ad340eb7277dd7cec412b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency