Valeriansyre / pentansyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Pentanoic acid
V0003-25ML V0003-500ML
TCIAV0003-25MLEA 230 NOK
TCIAV0003-25ML TCIAV0003-500ML
Valeriansyre / pentansyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Valeriansyre / pentansyre
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kokepunkt: 186°C
Smeltepunkt: –32 °C
Tetthet: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 96°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004413
CAS-nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
FN: 3265
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,09904
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11c5107eb93cde517daee7119af10553509d0e7c&vid=192d1cac2b91a651275593d23de0e89bccfa4d83&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %