1,1,2-Trikloretan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T0381-25G T0381-500G
TCIAT0381-25GEA 230 NOK
TCIAT0381-25G TCIAT0381-500G
1,1,2-Trikloretan ≥98.0% (by GC)
1,1,2-Trikloretan
Formel: Cl₂HCCH₂Cl
MW: 133,4 g/mol
Kokepunkt: 114°C
Smeltepunkt: –35,5 °C
Tetthet: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000852
CAS-nummer: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,09637
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e79cb7c337faa9c9df90e95feaf86dfe5418624e&vid=d9a4e1651d694bdb99d47bf6a25919d6ccd73db7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %