1,4-Diklorbutan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D0349-25ML D0349-500ML
TCIAD0349-25MLEA 220 NOK
TCIAD0349-25ML TCIAD0349-500ML
1,4-Diklorbutan ≥98.0% (by GC)
1,4-Diklorbutan
Formel: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 127,01 g/mol
Kokepunkt: 155°C
Smeltepunkt: –38 °C
Tetthet: 1,1457 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 53°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001011
CAS-nummer: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c6768cd3765b893bc71bce7ff54119d98be9568&vid=08390a0e2c5858d1826c1c7261448e71530376f4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %