1-klorbutan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
n-Butyl Chloride
C0142-25ML
C0142-500ML
TCIAC0142-25MLEA
230
NOK
TCIAC0142-25ML
TCIAC0142-500ML
1-klorbutan ≥99.0% (by GC)
1-klorbutan
Formel:
CH₃(CH₂)₃Cl MW: 92,57 g/mol Kokepunkt: 78°C Smeltepunkt: –123 °C Tetthet: 0,8862 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: –13°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00001009 CAS-nummer: 109-69-3 EINECS: 203-696-6 FN: 1127 ADR: 3,II Merck Indeks: 14,01560 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |