1-klortetradekan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Tetradecyl chloride, Myristyl chloride
C0622-25ML C0622-500ML
TCIAC0622-25MLEA 220 NOK
TCIAC0622-25ML TCIAC0622-500ML
1-klortetradekan ≥98.0% (by GC)
1-klortetradekan
Formel: C₁₄H₂₉Cl
MW: 232,84 g/mol
Kokepunkt: 155°C
Smeltepunkt: 2,2 °C
Tetthet: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 152°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000958
CAS-nummer: 2425-54-9
EINECS: 219-368-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37ca8a7867f78f995feb6e28d93b7d9742eff08&vid=1ae727524da0024484fda2c148084a1a74fb9ef2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %