2-Klorbutan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C0143-25ML C0143-500ML
TCIAC0143-25MLEA 245 NOK
TCIAC0143-25ML TCIAC0143-500ML
2-Klorbutan ≥99.0% (by GC)
2-Klorbutan
Formel: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Kokepunkt: 68°C
Smeltepunkt: –132 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –10°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000871
CAS-nummer: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
FN: 1127
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,01561
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3970d78083194884ed74fbc8f7a5d6bc7d190e29&vid=640339b619e649e33c17ebf8232b6cf3ce4a7b66&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %