Perkloretan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Hexachloroethane
H0060-25G H0060-500G H0060-100G
TCIAH0060-25GEA 220 NOK
TCIAH0060-25G TCIAH0060-500G TCIAH0060-100G
Perkloretan ≥99.0% (by GC)
Perkloretan
Formel: C₂Cl₆
MW: 236,74 g/mol
Kokepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Tetthet: 2,091 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000799
CAS-nummer: 67-72-1
EINECS: 200-666-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f648a5c8dfa3bc70201071939cb9904593f92e3a&vid=de7508e5487d1f2aa067e317e1cc6eb07632a3e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol faint turbidity
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C