1,2-Bis(2-kloretoksy)etan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B0471-25ML B0471-500ML
TCIAB0471-25MLEA 230 NOK
TCIAB0471-25ML TCIAB0471-500ML
1,2-Bis(2-kloretoksy)etan ≥98.0% (by GC)
1,2-Bis(2-kloretoksy)etan
Formel: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
MW: 187.07 g/mol
Kokepunkt: 235°C
Smeltepunkt: -31.5
Flash punkt: 126°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000976
CAS-nummer: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
FN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96942123f64b2be7729b6fb13f00f9dd03b95796&vid=42027c47c0f4c430b84e9eeb05c0d322d1c8c7d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %