2,3-Dichloro-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0403-25G D0403-500G D0403-100G
TCIAD0403-25GEA 785 NOK
TCIAD0403-25G TCIAD0403-500G TCIAD0403-100G
2,3-Dichloro-1-propanol ≥98.0% (by GC)
2,3-Dichloro-1-propanol
Formel: C₃H₆Cl₂O
MW: 128,99 g/mol
Kokepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –44 °C
Tetthet: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 93°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040446
CAS-nummer: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1f669d6f2328170bbf6da486ac544d73a66adfc&vid=8465fcc34d3ce77b1e0085283dcbaf2165b2e53c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %