6-Chloro-1-hexanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
C0801-25G C0801-500G
TCIAC0801-25GEA 270 NOK
TCIAC0801-25G TCIAC0801-500G
6-Chloro-1-hexanol ≥96.0% (by GC)
6-Chloro-1-hexanol
Formel: C₆H₁₃ClO
MW: 136,62 g/mol
Kokepunkt: 117°C
Tetthet: 1,0241 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 98°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002984
CAS-nummer: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dae77af8ccc4502bdadd7577ea46b27727db24b6&vid=254a2e4a85a2e0bb30471f37da4284d21c96451d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %