Trifluoreddiksyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
T0431-25G T0431-500G T0431-100G
TCIAT0431-25GEA 220 NOK
TCIAT0431-25G TCIAT0431-500G TCIAT0431-100G
Trifluoreddiksyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Trifluoreddiksyre
Formel: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Kokepunkt: 73°C
Smeltepunkt: –15 °C
Tetthet: 1,5351 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004169
CAS-nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
FN: 2699
ADR: 8,I
Merck Indeks: 14,09681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=871b900083dedee58b0800cd3d6f6036f49984a7&vid=198caec32f48ad15322b0355180067e439d6458f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %