2,2,2-Trifluoretanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Trifluoro Ethanol, TFE
T0435-25G T0435-500G T0435-100G
TCIAT0435-25GEA 230 NOK
TCIAT0435-25G TCIAT0435-500G TCIAT0435-100G
2,2,2-Trifluoretanol ≥99.0% (by GC)
2,2,2-Trifluoretanol
Formel: C₂H₃F₃O
MW: 100,04 g/mol
Kokepunkt: 74°C
Smeltepunkt: -44°C
Tetthet: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 30°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004672
CAS-nummer: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
FN: 1986
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,09682
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de69945c97b32866e8f7fbfec3eac0d4d388baf&vid=b72d6e335400f7817bcad126cff4af5e24762dc3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %