Trietylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
T0424-25ML T0424-500ML T0424-100ML
TCIAT0424-25MLEA 220 NOK
TCIAT0424-25ML TCIAT0424-500ML TCIAT0424-100ML
Trietylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Trietylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Kokepunkt: 89°C
Smeltepunkt: –115°C
Tetthet: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –8°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009051
CAS-nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
FN: 1296
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,09666
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b443bd39aa32ffdcb299b296a43e19ee31a6a9fa&vid=fae5595ba5e2f2a5ee6bc1c860c3c714175f981f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %