Heksyl isocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isocyanic acid hexyl ester
I0492-25ML I0492-5ML
TCIAI0492-25MLEA 3375 NOK
TCIAI0492-25ML TCIAI0492-5ML
Heksyl isocyanat ≥98.0% (by GC)
Heksyl isocyanat
Formel: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Kokepunkt: 164°C
Tetthet: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 60°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00037047
CAS-nummer: 2525-62-4
EINECS: 219-763-8
FN: 3080
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec71c6ad8393cde11a6a24ce862f6d0a4b1e6cb3&vid=b3133c011b90b256667cc4592d5abec439bd5c30&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %