Heksylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Hexylamine, 1-Aminohexane
H0134-25ML H0134-500ML H0134-100ML
TCIAH0134-25MLEA 220 NOK
TCIAH0134-25ML TCIAH0134-500ML TCIAH0134-100ML
Heksylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Heksylamin
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
MW: 101,19 g/mol
Kokepunkt: 130°C
Smeltepunkt: –19 °C
Tetthet: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 27°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008240
CAS-nummer: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
FN: 2734
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b8279b00ac09bbf6259ae7e2bc1e9223f0269d8&vid=36e4f259f35c6de7d206ad3b7a5e399ad03b7654&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %