Propylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Propylamine, 1-Aminopropane
P0520-25ML P0520-500ML
TCIAP0520-25MLEA 230 NOK
TCIAP0520-25ML TCIAP0520-500ML
Propylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Propylamin
Formel: H₃CCH₂CH₂NH₂
MW: 59,11 g/mol
Kokepunkt: 48°C
Smeltepunkt: -83°C
Tetthet: 0,7175 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -30°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008205
CAS-nummer: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
FN: 1277
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,07843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bf4361ef4e08cca4a1009b5680f2da1b0c45aa1&vid=54d11d828139ea09f57fd1ff2189f33b58225e2e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %