Aceton-dimetylacetal ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: DMP
A0057-25ML A0057-500ML
TCIAA0057-25MLEA 230 NOK
TCIAA0057-25ML TCIAA0057-500ML
Aceton-dimetylacetal ≥98.0% (by GC)
Aceton-dimetylacetal
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Smeltepunkt: –47 °C
Tetthet: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -9°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008479
CAS-nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6936f6b50ad13ab1937b8330817793655823a65&vid=9b0a772e59fcf58b8b5469cf364cbb732b4c4bc8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %