Formaldehyd dietyl acetal ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0457-25ML D0457-500ML
TCIAD0457-25MLEA 220 NOK
TCIAD0457-25ML TCIAD0457-500ML
Formaldehyd dietyl acetal ≥99.0% (by GC)
Formaldehyd dietyl acetal
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokepunkt: 88 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –66 °C
Tetthet: 0,8319 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009246
CAS-nummer: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
FN: 2373
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01e65d888cfb5c408ca12e6bf313ed85cb9832bb&vid=752bcfb7dc2f557f237034adb50e01a6906255ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %