1-Butanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B0704-25ML B0704-500ML
TCIAB0704-25MLEA 220 NOK
TCIAB0704-25ML TCIAB0704-500ML
1-Butanol ≥99.0% (by GC)
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Kokepunkt: 118°C
Smeltepunkt: –89 °C
Tetthet: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 37°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002964
CAS-nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
FN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Indeks: 14,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22acb5593aeb78e15cdfd268f34568f6bc9f24e8&vid=869dc9e2787269422712eb56df11623dbea681f2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %