1-Dekanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
D0031-25ML D0031-500ML
TCIAD0031-25MLEA 220 NOK
TCIAD0031-25ML TCIAD0031-500ML
1-Dekanol ≥98.0% (by GC)
1-Dekanol
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
MW: 158,28 g/mol
Kokepunkt: 233°C
Smeltepunkt: 7 °C
Tetthet: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 117°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004747
CAS-nummer: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
FN: 3082
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,02855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79a34b8a8f70866930af5080e16721bf487624c1&vid=5803a076f98f42757a8c74ef28e2406eb6ca11d6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %