1-Heksadekanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
H0071-500G H0071-25G
TCIAH0071-500GEA 500 NOK
TCIAH0071-500G TCIAH0071-25G
1-Heksadekanol ≥98.0% (by GC)
1-Heksadekanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
MW: 242,45 g/mol
Kokepunkt: 305 - 330 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 46…52 °C
Tetthet: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004760
CAS-nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Indeks: 14,02028
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2895c8007d4b4aed14c68b78929e771e2e962596&vid=0f94cb316dc8ab8ce2ccd3cc490368a201fd90e5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 51.5 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency