1-Heksanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H0130-25ML H0130-500ML
TCIAH0130-25MLEA 220 NOK
TCIAH0130-25ML TCIAH0130-500ML
1-Heksanol ≥98.0% (by GC)
1-Heksanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Kokepunkt: 157°C
Smeltepunkt: –45°C
Tetthet: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 63°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002982
CAS-nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
FN: 2282
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,04697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28a9d5113911c26d1bf98c1e6b21346a05bdb7d4&vid=228629cd311f1a0c10ce094aabc81499e0038539&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %