1-Nonanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Nonan-1-ol, n-Nonanol, 1-Nonyl alcohol, Nonyl alcohol, 1-Hydroxy nonane, n-Nonyl alcohol, Octyl carbinol
N0292-25ML N0292-500ML
TCIAN0292-25MLEA 220 NOK
TCIAN0292-25ML TCIAN0292-500ML
1-Nonanol ≥99.0% (by GC)
1-Nonanol
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Kokepunkt: 214°C
Smeltepunkt: –7 °C
Tetthet: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 104°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002990
CAS-nummer: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
FN: 3082
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,06679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e176a40da40d6563dac18750605e7a2d8d4ab06f&vid=7380dcc2ea3eea7a13c5184ffd94391be4fc2c99&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %