1-Pentadekanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Pentadecan-1-ol, 1-Pentadecanol
P0036-25G P0036-500G P0036-100G
TCIAP0036-25GEA 1075 NOK
TCIAP0036-25G TCIAP0036-500G TCIAP0036-100G
1-Pentadekanol ≥95.0% (by GC)
1-Pentadekanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₂OH
MW: 228,42 g/mol
Kokepunkt: 133°C
Smeltepunkt: 41…44 °C
Tetthet: 0,893 g/cm³ (21 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004759
CAS-nummer: 629-76-5
EINECS: 211-107-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9b64abad5495bca76b0fc51991797dc39b258a&vid=8e9fdd083da7bbe0bff1e9d9d80033e701e4ab43&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency