1-Pentanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P0055-25ML P0055-500ML
TCIAP0055-25MLEA 220 NOK
TCIAP0055-25ML TCIAP0055-500ML
1-Pentanol ≥99.0% (by GC)
1-Pentanol
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Kokepunkt: 137°C
Smeltepunkt: –79°C
Tetthet: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 43°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002977
CAS-nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
FN: 1105
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,07118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14bb2c139339e85f43ccf9c77bced226ece2caaa&vid=a4bfbda0c57603519c4d829b37947a303c3ae6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %