1-Undekanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Undecyl alcohol, Undecyl alcohol, Undecan-1-ol, Decyl carbinol, 1-Hydroxy undecane
U0005-25ML U0005-500ML U0005-100ML
TCIAU0005-25MLEA 230 NOK
TCIAU0005-25ML TCIAU0005-500ML TCIAU0005-100ML
1-Undekanol ≥99.0% (by GC)
1-Undekanol
Formel: C₁₁H₂₄O
MW: 172,31 g/mol
Kokepunkt: 147°C
Smeltepunkt: 13…15 °C
Tetthet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 127°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004751
CAS-nummer: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ac00bb71f5ceeb2c65d027aeaea8493bc7e480&vid=f49ee5fa6242483470ce8743cf780680c9476395&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %