(±)-2-Undecanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Undecan-2-ol, (±)-Methyl nonyl carbinol, (±)-2-Hydroxy undecane, (±)-Nonyl methyl carbinol, 2-Undecanol
U0027-25ML U0027-5ML
TCIAU0027-25MLEA 700 NOK
TCIAU0027-25ML TCIAU0027-5ML
(±)-2-Undecanol ≥98.0% (by GC)
(±)-2-Undecanol
Formel: C₁₁H₂₄O
MW: 172,31 g/mol
Kokepunkt: 228°C
Tetthet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 113°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00021958
CAS-nummer: 1653-30-1
EINECS: 216-722-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37620d438f4a09140b492f5fd7ee167d654e0a25&vid=dab976921e9631af4e6a5f316d00e9eb8e458459&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %