Etylenglykol ≥99.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
E0105-25G E0105-500G
TCIAE0105-25GEA 220 NOK
TCIAE0105-25G TCIAE0105-500G
Etylenglykol ≥99.5% (by GC)
Etylenglykol
Formel: HOCH₂CH₂OH
MW: 62,07 g/mol
Kokepunkt: 196°C
Smeltepunkt: –13°C
Tetthet: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 127°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002885
CAS-nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Indeks: 14,03798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4c9f22821b86612a45ea543a96bcc9bce991f02&vid=ac6801d3f1a132d01ff47f2546f78a07757fc8c4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %