(±)-1,2-Pentanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (±)-1,2-Dihydroxy pentane, 1,2-Pentanediol
P1178-25ML P1178-500ML
TCIAP1178-25MLEA 260 NOK
TCIAP1178-25ML TCIAP1178-500ML
(±)-1,2-Pentanediol ≥98.0% (by GC)
(±)-1,2-Pentanediol
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokepunkt: 210°C
Tetthet: 0,9802 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 104°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010736
CAS-nummer: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb275f85c973f605c8d0e05f8f20d7ebb3519157&vid=e4467ef18791111ad495c7a007c9d4ffec2e6f0c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %