1,3-Propandiol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
P0486-25G P0486-500G P0486-100G
TCIAP0486-25GEA 245 NOK
TCIAP0486-25G TCIAP0486-500G TCIAP0486-100G
1,3-Propandiol ≥98.0% (by GC)
1,3-Propanediol
Formel: HO(CH₂)₃OH
MW: 76,1 g/mol
Kokepunkt: 214°C
Smeltepunkt: –32 °C
Tetthet: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 74°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002949
CAS-nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Indeks: 14,09714
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a7363955f07cab3bfef1fd43027d3aa42893b8a&vid=3f075951cc0c100134ee17a06cca970f7421d13e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %