1,5-Pentandiol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P0050-25G P0050-500G
TCIAP0050-25GEA 220 NOK
TCIAP0050-25G TCIAP0050-500G
1,5-Pentandiol ≥97.0% (by GC)
1,5-Pentanediol
Formel: C₅H₁₂O₂
Kokepunkt: 239°C
Smeltepunkt: –16 °C
Tetthet: 0,9941 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 135°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002978
CAS-nummer: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Indeks: 14,07117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ece8ab9060d0d7b00fb9e681b7ae7509d9adf33&vid=bf4ac7ba7ea9c422434ff51e9a1b334c7c84c9d9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %