2,4-Pentanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,4-Dihydroxy pentane
P0670-25G P0670-500G
TCIAP0670-25GEA 660 NOK
TCIAP0670-25G TCIAP0670-500G
2,4-Pentanediol ≥98.0% (by GC)
2,4-Pentanediol
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokepunkt: 198°C
Smeltepunkt: ∼53 °C
Tetthet: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 101°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004549
CAS-nummer: 625-69-4
EINECS: 210-907-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d576e4abe803c3847f1090a4056a27936a3bf740&vid=523b06e9965f9a4650c87826e6bdf1a5c8e2f08a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %