1-Butanethiol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
B0685-25ML B0685-500ML
TCIAB0685-25MLEA 220 NOK
TCIAB0685-25ML TCIAB0685-500ML
1-Butanethiol ≥97.0% (by GC)
1-Butanethiol
Formel: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Kokepunkt: 98°C
Smeltepunkt: –116 °C
Tetthet: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 2°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004905
CAS-nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
FN: 2347
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4826331e606f1279e7632b1e68b1cc1265e8aa18&vid=9ac07aac2c82a1c11cae75bf8381d96604bf25c7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %