1-Propanethiol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: n-Propanethiol, Propyl mercaptan, n-Propyl mercaptan, 1-Mercaptopropane
P0488-25ML P0488-500ML
TCIAP0488-25MLEA 405 NOK
TCIAP0488-25ML TCIAP0488-500ML
1-Propanethiol ≥98.0% (by GC)
1-Propanethiol
Formel: C₃H₈S
MW: 76,16 g/mol
Kokepunkt: 67 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –113 °C
Tetthet: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –20°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004900
CAS-nummer: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
FN: 2402
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87fed1ad239cf7e56cdd2d7766e0d69befab2d09&vid=deb969c63bcb5e117cc19cbb8d50a41ae9f6cf21&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %